Bethanechol chloride
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: 2-(Carbamoyloxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride
0219016025 0219016080 0219016005
ICNA0219016025EA 500 EUR InStock
ICNA0219016025 ICNA0219016080 ICNA0219016005
Bethanechol chloride
Bethanechol chloride
H2O: soluble 1.7 g/mL (stable for several days at 4 °C.); Ethanol: soluble 80 mg/mL (stable for several days at 4°C.) (Lit.)
Bethanechol Chloride is used to study beneficial effects of estrogen in a mouse model of cerebrovascular insufficiency.
Formule: C₇H₁₇ClN₂O₂
MW: 196,675 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055224
Numéro CAS: 590-63-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité