Megestrol acetate, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: 17alpha-Hydroxy-6-methyl-4,6-pregnadiene-3,20-dione 17-Acetate, Megestrol 17-Acetate, 17alpha-Acethoxy-6-methyl-4,6-pregnadiene-3,20-dione
02190235.2 0219023501
ICNA02190235.2EA 0 EUR InStock
ICNA02190235.2 ICNA0219023501
Megestrol acetate, en poudre
Megestrol acetate
Formule: C₂₄H₃₂O₄
MW: 384,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00056470
Numéro CAS: 595-33-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité