Isodesmosine ≥99%, solide jaune
Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA0219137910EA 1311 EUR InStock
ICNA0219137910 ICNA0219137901
Isodesmosine ≥99%, solide jaune
Isodesmosine
Isodesmosine is prepared according to the method of Starcher, et al. from hydrolysed bovine neck ligament by solvent extraction and chromatography on Dowex 50. It is chromatographically purified hygroscopic crystalline powder.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₂₄H₄₀N₅O₈+
MW: 526,611 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00211039
Numéro CAS: 991-01-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Source Bovine Neck Ligament
Purity (amino acid analysis) ≥99%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité