Staurosporine ≥98%
Fournisseur: MP Biomedicals
0219140091 0219140080 0219140090
ICNA0219140091EA 785 EUR InStock
ICNA0219140091 ICNA0219140080 ICNA0219140090
Staurosporine ≥98%
Staurosporine
Staurosporine is provided in a lyophilised form. It may be reconstituted by dissolving the lyophilised reagent in DMSO (5 mg/ml - clear, colourless solution), DMF, ethyl acetate (5 mg/ml - clear colourless solution) or methanol. Stock solutions should be further diluted with aqueous buffers just prior to use. Stability depends upon the quality of solvent used. The compound should be stored at −20 °C in the dark.
Potent inhibitor of phospholipid/calcium-dependent protein kinase. Inhibits the upregulation of VEGF expression in tumor cells.
Formule: C₂₈H₂₆N₄O₃
Numéro MDL: MFCD18252446
Numéro CAS: 62996-74-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité