Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bovine serum albumin (BSA)

Fournisseur: MP Biomedicals
ICNA08810061EA 317 EUR InStock
ICNA08810061 ICNA08810063
Bovine serum albumin (BSA)
Protéines et Peptides
Albumins are a group of acidic proteins which occur plentifully in the body fluids and tissues of mammals and in some plant seeds.

  • Soluble in water
  • Specific gravity: 1,11 g/ml
  • Refractive index: 1,328

It is used to solubilize lipids, and is also used as a blocking agent in Western blots or ELISA applications. Globulin free albumins are suitable for use in applications where no other proteins should be present (e.g., electrophoresis).

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité