Aspirateur pour salles propres, MV-1CR (CV)
Fournisseur: TIGER-VAC
110744B 110745B 110748B
141-1368EA 2710 EUR InStock
141-1368 141-1369 141-1370
Aspirateur pour salles propres, MV-1CR (CV)
Aspirateurs
Conçu pour le nettoyage général dans des environnements où la contamination est contrôlée, compatible avec les salles propres et idéal pour l'industrie pharmaceutique. Disponible en versions Hanheld (HH), Backpack (BP) et Golfcart (GC).
  • Moteur avec passage en une seule phase
  • Capacité de récupération : 0,4-1,2 litres dans le filtre HEPA de confinement
Cet appareil est équipé d'un véritable filtre ULPA (U15) situé en amont du moteur. Il comporte aussi un filtre HEPA de confinement (H14). Le filtre HEPA est scellé directement sur le couvercle de l'aspirateur pour assurer un fonctionnement absolument sans fuite.
Protégé par un système EMI/RFI, il est équipé d'un suppresseur de filtre électronique qui réduit les interférences électromagnétiques (EMI) et offre une protection RFI (interférences des fréquences radio), de sorte qu'il ne perturbe pas les ordinateurs et autres équipements électroniques sensibles. Cet appareil est exempt d'électricité statique et est anti-décharge électrostatique. Toute décharge produite lors d'aspiration est rapidement et efficacement éliminée vers la terre.
Composition : acier inoxydable SAE 304
Information de livraison: Fourni avec kit d'outils complet.
Attention: Remarque : pour aspiration à sec uniquement.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité