L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
VWR®, UV Transilluminators for VWR® Imager System
Fournisseur: VWR Collection
730-1461EA 1210 EUR InStock
730-1461 730-1462 730-1463 730-1480 730-1481 730-1472 730-1473 730-1474 730-1475 730-1476 730-1477 730-1478 730-1479 730-1483 730-1482 730-0497
VWR®, UV Transilluminators for VWR® Imager System
Transilluminateurs Transilluminateurs UV
Tous les transilluminateurs VWR® coulissent pour un accès facile et offrent un éclairage uniforme. Ceux destinés à une utilisation avec le système imageur VWR® permettent également des réglages d’intensité variables.
  • Choice of filter sizes
  • Safety cut-off (when in darkroom)
  • Choice of different/multiple wavelengths available
  • Available in Benchtop version with protective lid
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité