VWR®, Transilluminateur à LED à lumière bleue, Blue
Fournisseur: VWR Collection
730-1467EA 1960 EUR InStock
730-1467 730-1468
VWR®, Transilluminateur à LED à lumière bleue, Blue
Transilluminateurs Transilluminateurs à lumière bleue
Les transilluminateurs à lumière bleue s'utilisent comme une alternative aux transilluminateurs UV, lorsque l'utilisateur souhaite des colorants « sûrs » au lieu du bromure d'éthidium. Un transilluminateur à lumière bleue est une source de lumière « sûre », où l'utilisateur n'est pas exposé à des rayons UV dangereux, et où les échantillons ne présentent aucun effet néfaste.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité