Combinaisons pour salles propres, Quantus® Protect Xtra
Fournisseur: VWR Collection
QNTS080-1PXWH0XSIDEA 0 EUR InStock
QNTS080-1PXWH0XSID QNTS080-1PXWH00SID QNTS080-1PXWH00MID QNTS080-1PXWH00LID QNTS080-1PXWH0XLID QNTS080-1PXWH2XLID
Combinaisons pour salles propres, Quantus® Protect Xtra
Tenue de travail
Ces combinaisons sont fabriquées à partir de tissu Protect Xtra, une évolution du tissu Protect composé de toile de polyester 100% avec fil conducteur (chaîne). Ce tissu a été spécialement conçu pour une utilisation dans des zones critiques (par ex. les salles d'opération, les environnements stériles).
  • Coutures de recouvrement pour une finition étanche et fiable
  • Fermeture éclair avant en plastique à double rabat
  • Col relevé avec bouton-pression
  • Manches raglan confortables avec taille élastique ajustable
  • Élastique en tricot antistatique aux bras et aux chevilles
  • Passant pour stylos, téléphones portables (8×4 cm)
  • Puce RFID incluse
  • Autoclavables, à environ 134 °C/5 min.
Grâce à leur finition en PTFE, les blouses offrent une très bonne protection contre les éclaboussures des liquides et les autres contaminations. Le tissu possède une bonne résistance à la traction et offre une très bonne résistance à la pénétration microbienne.
Utilisation en salles propres ISO classes 5 à 8 en association avec les sous-vêtements Quantus® pour salles propres ISO classes 3 à 4.
Poids : 98,3 g/m²
Informations de commande: Autres couleurs et styles disponibles. Veuillez contacter votre agence Avantor pour plus d'informations.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité