Hybridisation buffer, SSPE 20X, AccuGENE™
Fournisseur: Lonza
733-1638EA 57.4 EUR InStock
733-1638
Hybridisation buffer, SSPE 20X, AccuGENE™
Tampons Tampons d'électrophorèse Tampons d'hybridation
AccuGENE™ electrophoresis buffers are ready-to-use solutions ideal for a wide range of molecular biology applications.
  • Ready to use solutions
  • Reliable manufactured according to strict quality control standards to ensure lot to lot consistency
  • Guaranteed DNase-, RNase- and protease-free
Each reagent is prepared with 18 megOhm water, filtered using a 0,2 micron filter, and filled into sterile bottles.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité