Acide chlorhydrique 1 mol/l (1 N) pour production biopharmaceutique
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
85447.320EA 36.4 EUR InStock
85447.320 85447.460
Acide chlorhydrique 1 mol/l (1 N) pour production biopharmaceutique
Acide chlorhydrique
Formule: HCl
Densité: 1.014 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011324
Numéro CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
ONU: 1789
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Passes test
Free bromine or chlorine Passes test
Identification Passes test
Colouration Max. 10 APHA
Evaporation residue Max. 100 ppm
Free chlorine Max. 1 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 0.5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 80 ppm
SO3 (Sulphite) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
As (Arsenic) Max. 0.1 ppm
Residual metal catalysts Unlikely to be present
Residual solvents (ICH Q3C) Excl.by manufact. process
Endotoxin Max. 0,5 EU/ml
Filtered at 0,2 µm Confirmed
Titer 0.95 - 1.05 mol/l
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité