L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
ISE sample conditioning buffers and solutions
Fournisseur: WTW
140140 106580 140100 140110 140120 150120 150125
662-0386EA 339 EUR InStock
662-0386 662-0495 662-0359 662-0350 WTWA140120 662-0375 662-0379
ISE sample conditioning buffers and solutions
Tampons Tampons d'ajustement de la force ionique
Ion strength adjustment solutions have multiple tasks: TISAB for fluoride measurements does not only adjust the pH value, by also decomplexes the fluoride-containing complex compounds. Other ion strength adjustment solutions ensure an adapted pH value as well as the addition of a suitable conducting salt to correctly capture the concentration.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité