Conductivity cell, sensION™ + 5062
Fournisseur: Hach Lange
sensION™+
HACHLZW5062970002EA 450 EUR InStock
HACHLZW5062970002
Conductivity cell, sensION™ + 5062
Électrodes Électrodes de conductivité
The 5062 is ideal for conductivity measurements in extreme conditions and for 'difficult' applications, including dirty and viscous samples. Dedicated for use with Hach sensION+ portable conductivity meters.
  • Robust titanium cell provides reliable performance in extreme conditions
  • Ultra portable but protected against harsh field conditions
  • Heavy-duty electrode handle design optimized for field calibration and storage
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité