Conductivity cell, Platinum sensION+ 5070
Fournisseur: Hach Lange
sensION™+
HACHLZW5070970002EA 430 EUR InStock
HACHLZW5070970002
Conductivity cell, Platinum sensION+ 5070
Électrodes Électrodes de conductivité
This three-pole platinum cell with an integrated Pt1000 temperature sensor provides accurate, stable results over a wide measurement range.
  • Low maintenance requirements
  • Fixed 1 meter cable and telephonic connector
  • Dedicated for use with Hach sensION+ laboratory conductivity meters
  • Ideal for conductivity measurements in general aqueous applications
Information de livraison: Supplied with basic user manual.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité