Caméra numériques, Moticam® 1080
Fournisseur: Motic
Moticam®
630-2722EA 1380 EUR InStock
630-2722
Caméra numériques, Moticam® 1080
Caméras
Caméras haute définition destinées aux microscopes composés et stéréomicroscopes.
  • Outils standard (ROI) et fraction d'images, mais aussi saisie et enregistrement
  • Exposition automatique et manuelle, rendement élevé, balance des blancs, fréquence lumineuse
  • Logiciel de manipulation, étiquettage, mesures, impression, stockage et communication
  • Réglages d'images: Saturation, contraste, netteté
  • Traitement d'image intégré via connexion de la souris à l'appareil photo, l'appareil photo à un écran HDMI ou un projecteur et contrôle des paramètres de l'image aisé pour capturer des images fixes ou faire des vidéos
Information de livraison: Livrées avec une souris, lames de calibration, lentille CCD 12 mm, adaptateurs (28, 30, 34, 35 mm), fixations, câbles USB 2.0 et HDMI.
Attention: Le modèle 1080 INT est seulement compatible avec les microscopes BA.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité