Laboratory thermometers, conformity certified, TFX 422C
Fournisseur: EBRO
1340-5433 1340-5434
EBRO1340-5433EA 648 EUR InStock
EBRO1340-5433 EBRO1340-5434
Laboratory thermometers, conformity certified, TFX 422C
Thermomètres Thermomètres numériques
These ultra accurate thermometers are suitable for high-precision temperature monitoring in food applications and in the laboratory.
  • Robust and impact resistant
  • Functions: MIN/MAX and hold
  • High accuracy
  • Waterproof (IP 67)
  • Available with 60 cm or 150 cm silicone cable
With fixed PT1000 probe.
Certifications: DIN EN 13485. Conformity certified; certified with the EB 4401 food inspection case.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
SERVICES
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité