Pierce™ Sealing Tape for 96-Well Microplates
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Pierce™
391-0649EA 121 EUR InStock
391-0649
Pierce™ Sealing Tape for 96-Well Microplates
Scellés Microplaque Sceaux
Microplate sealing tape consisting of pre-cut, pressure-sensitive sheets for sealing the surface of standard 96-well or 384-well microplates during incubation steps.
  • Pressure-sensitive, just position the tape over plate and press to seal
  • Each sheet of tape is supplied on its own easy-to-peel backing
  • Durable and inert
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité