L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Pierce™ Immunoassay Microplates, 96-Well Polystyrene Plates
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
15041 15042
PIER15041EA 534 EUR InStock
PIER15041 PIER15042
Pierce™ Immunoassay Microplates, 96-Well Polystyrene Plates
Microplaques Microplaques immunologiques et bandelettes
PS, treated to produce high-capacity antibody-binding characteristics for immunoassay applications.
  • Plates are certified for performance, having consistently low coefficients of variation among wells
  • Hydrophobic-ionic binding interaction
  • Corner notch for use in standard plate readers
Clear plates for colorimetric ELISA and other assays. White opaque plates for fluorescent or chemiluminescent assays.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité