Lithium nitrate, ionisation buffer solution, Specpure®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
45293.AEEA 111 EUR InStock
45293.AE
Lithium nitrate, ionisation buffer solution, Specpure®
Tampons Tampons d'ionisation
CAS No.: 7790-69-4
Molecular Formula: 1% Li (as Li₂CO₃) in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011094
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité