Pierce™ Streptavidin Magnetic Beads
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
88817 88816
PIER88817EA 1310 EUR InStock
PIER88817 PIER88816
Pierce™ Streptavidin Magnetic Beads
Perles Billes magnétiques
These Pierce™ streptavidin magnetic beads accelerate throughput for automated magnetic purification of biotinylated molecules.
  • Streptavidin is immobilised using leach-resistant chemistry
  • Superior quality beads with high binding capacity provide rapid and efficient biomolecule purification from complex samples
  • Stable, pre-blocked beads provide clean purification products (eg. antigen eluted in IP with biotinylated antibody) that are compatible with mass spectrometry analysis and other downstream analyses
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité