L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
NHS-Activated magnetic beads, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
88826 88827
PIER88826EA 344 EUR InStock
PIER88826 PIER88827
NHS-Activated magnetic beads, Pierce™
Perles Billes magnétiques
The Pierce™ NHS-activated magnetic beads enable covalent, amine-based conjugation of proteins to magnetic beads in a simple mix-and-go format for use in custom affinity purification experiments.
  • High Capacity—at least four times higher binding capacity than NHS-Activated Magnetic Beads from other suppliers
  • Easy to use—Immobilise in a simple one-step reaction with minimal hands-on time
  • Safe—No hazardous chemicals needed (e.g., Sodium Cyanoborohydride and Cyanogen Bromide)
  • Ligand-Compatible—use to immobilise with nearly any primary amine-containing compound
More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité