Pierce™ DNA Extraction Reagent Kit, Yeast
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Pierce™
PIER78870EA 236 EUR InStock
PIER78870
Pierce™ DNA Extraction Reagent Kit, Yeast
Réactifs pour acides nucléiques Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
The Pierce™ yeast DNA extraction reagent kit uses Y-PER yeast protein extraction reagent to quickly extract and purify genomic and plasmid DNA from yeast.
  • Greater yields than traditional methods
  • Eliminates need for glass beads or harsh enzyme treatments
  • Yields DNA that is compatible with PCR amplification
  • Scalable to allow purification from single colonies up to 500 ml of cultured yeast
Information de livraison: Kit includes Y-PER yeast protein extraction reagent (25 ml), DNA releasing Agent A and B (20 ml of each), and protein removal reagent (10 ml).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité