Anti-c-Myc magnetic beads, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
88842 88843
PIER88842EA 477 EUR InStock
PIER88842 PIER88843
Anti-c-Myc magnetic beads, Pierce™
Perles Billes magnétiques
The Pierce™ Anti-c-Myc magnetic beads are affinity particles for immunoprecipitation of recombinant c-Myc-tagged proteins expressed in bacterial or mammalian cells or in vitro systems, using manual or robotic magnetic separators.
  • Highly specific anti-c-Myc monoclonal antibody enables high yield and high purity immunoprecipitation
  • Fast and convenient with low non-specific binding
  • Beads are compatible with manual and automated workflows
Stable, pre-blocked beads and specific antibody minimize off-target binding for c-Myc-tag IP or co-IP experiments
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité