Long stokes shift dyes, DyLight™, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
82493 82491 82495
PIER82493EA 442 EUR InStock
PIER82493 PIER82491 PIER82495
Long stokes shift dyes, DyLight™, Pierce™
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
The DyLight™ Long Stokes Shift Dyes are amine-reactive fluorescent dyes that produce long Stokes (LS) shifts of 80 to 145 nm in excitation/emission wavelengths. The DyLight™ LS dyes provide multicolour detection using a single excitation source in applications including flow cytometry, conjugation, DNA-sequencing, microscopy and fluorescence in situ hybridization (FISH). These dyes contain N-hydroxysuccinimide (NHS) esters, the most commonly used reactive group for labeling proteins. NHS esters react with primary amines on proteins and other molecules, forming a stable, covalent amide bond and releasing the NHS group.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité