Colony counter
Fournisseur: Selecta
SELE4905000EA 1260 EUR InStock
SELE4905000
Colony counter
Compteurs de colonies
This unit can record each pulsed colony count on the digital screen to a total of 999. It has an adjustable height, a rotation support and gives audible confirmation beep for each count.
  • Epoxy coated casing with reversible interior background part in white or black
  • Location for reversible contrast plates
  • Zero reset button 'RESET'
Designed for molecular biology, genetics and microbiology related applications.
Information de livraison: Supplied with a Wolffhuegel disc.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité