Microplates, steptavidin coated, high sensitivity, 96-well, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Pierce
PIER15525EA 458 EUR InStock
PIER15525 PIER15520
Microplates, steptavidin coated, high sensitivity, 96-well, Pierce™
Microplaques Microplaques immunologiques et bandelettes
PS, streptavidin coated high sensitivity plates maximise capture efficiency of biotinylated probes and control background in assays for low levels of target analyte.
  • Sensitive detection of low concentrations (ng/ml) of biotinylated IgG
  • Ready to use and pre-blocked with Blocker™ BSA buffer
  • Detection range is 5 to 300 ng/ml (100 μl) of biotinylated IgG
  • Activation level is 250 μl
Clear plates for colorimetric ELISA and other assays. Black plates for fluorescent assays.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité