Pierce™ PEGylated SMCC Crosslinkers, Heterobifunctional
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
22104 22102 22108 22112 22105 22107 22114 22113 22103
PIER22104EA 429 EUR InStock
PIER22104 PIER22102 PIER22108 PIER22112 PIER22105 PIER22107 PIER22114 PIER22113 PIER22103
Pierce™ PEGylated SMCC Crosslinkers, Heterobifunctional
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Cross linkers are used for the identification of near-neighbour protein relationships and ligand-receptor interactions. Homobifunctional, amine-reactive NHS esters or imidates, and heterobifunctional, amine-reactive, photoactivatable phenyl azides are the most commonly used crosslinkers for these applications.
Thermo Scientific Pierce SM(PEG)n is a series of amine-to-sulfhydryl crosslinkers that differ in length from 17,6 to 95,2 angstroms as a result of polyethylene glycol spacer arms containing n equals 2 to 24 ethylene glycol units.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité