Dulbecco's phosphate buffered saline (DPBS), ES cell qualified, HyClone™ AdvanceSTEM™
Fournisseur: HyClone products (Cytiva)
HYCLSH30850.02EA 24.73 EUR InStock
HYCLSH30850.02 HYCLSH30850.03
Dulbecco's phosphate buffered saline (DPBS), ES cell qualified, HyClone™ AdvanceSTEM™
Tampons Tampons de culture de tissus
A balanced salt solution tested for use with embryonic stem cells.
  • Without calcium and magnesium
  • 0,1 µm filter sterilised
  • Storage temperature of 15 to 30 °C
Complies with cGMP and ISO 91:2 guidelines.
Attention: For further manufacturing or research use. Not for diagnostic or therapeutic use.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité