L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Volumetric flasks for sugar analysis
Fournisseur: Kavalier
632431510030 632431510037
KAVA632431510030EA 59.2 EUR InStock
KAVA632431510030 KAVA632431510037
Volumetric flasks for sugar analysis
Ballons Fioles jaugées
Borosilicate glass, clear.
  • With two graduation marks
  • White markings
  • Autoclavable at 121 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité