Trypsin Protease, HyClone™
Fournisseur: HyClone products (Cytiva)
SH30236.01 SH30236.02 SH30042.01 SH30042.02 SV30031.01 SV30037.01
HYCLSH30236.01EA 12.97 EUR InStock
HYCLSH30236.01 HYCLSH30236.02 SH30042.01 HYCLSH30042.02 HYCLSV30031.01 HYCLSV30037.01
Trypsin Protease, HyClone™
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
Dissociation reagents, such as trypsin, are used to detach and disaggregate adherent cells from the surface or substrate to which they are attached, as well as for dissociating tissues for primary cell culture.
  • Derived from porcine pancreas
  • Gamma irradiated prior to hydration and filling
  • Formulated without calcium and magnesium
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité