Imject™ Bovine serum albumin (BSA), maleimide activated
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
77115 77116
PIER77115EA 554 EUR InStock
PIER77115 PIER77116
Imject™ Bovine serum albumin (BSA), maleimide activated
Protéines et Peptides
Imject™ BSA maleimide-activated enables conjugation of sulfhydryl-containing peptide antigens to immunogenic bovine serum albumin carrier protein for immunisation and antibody production.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité