Accessoires plaques de filtration 96 puits, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
45205 89813
PIER45205EA 13.85 EUR InStock
PIER45205 PIER89813
Accessoires plaques de filtration 96 puits, Pierce™
Microplaques Plaques de filtration
Plaques de collecte et plaques de balance pour centrifugeuse pour une purification par affinité et des produits de résine de dessalage qui utilisent les plaques de filtration 96 puits Pierce™.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité