Pierce™ Avidin Agarose
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
20219 20225
PIER20219EA 288 EUR InStock
PIER20219 PIER20225
Pierce™ Avidin Agarose
Protéines purification Protein Purification Resins
Pierce™ Avidin agarose is purified avidin immobilised on crosslinked 6% beaded agarose for the affinity purification of biotinylated macromolecules.
  • Strong, nearly irreversible biotin:avidin interaction
  • Approximate binding capacity >20 µg biotin/ml resin
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité