Anti-HA Epitope Tag Mouse Monoclonal Antibody (Agarose) [clone: 2-2.2.14]
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
26181 26182
PIER26181EA 684 EUR InStock
PIER26181 PIER26182
Anti-HA Epitope Tag Mouse Monoclonal Antibody (Agarose) [clone: 2-2.2.14]
Anticorps
Type: Primary
Antigen:
Clonality: Monoclonal
Clone: 2-2.2.14
Conjugation: Agarose
Epitope: HA epitope tag
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité