Agarose I, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
17850 17852
PIER17850EA 353 EUR InStock
PIER17850 PIER17852
Agarose I, Pierce™
Gels d'électrophorèse Agarose et acrylamide
Agarose I (molecular biology grade) is a highly purified and carefully blended formulation that provides uniform lot-to-lot consistency for preparation of electrophoresis gels.
  • Standard melting temperature agarose for electrophoresis
  • Separation range: 100 bp to >30 kb
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité