L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Immunoassay microplates, maleimide activated, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
15150 15152 15153
PIER15150EA 225 EUR InStock
PIER15150 PIER15152 PIER15153
Immunoassay microplates, maleimide activated, Pierce™
Microplaques Microplaques immunologiques et bandelettes
Pierce™ Maleimide activated plates are ideal for binding sulfhydryl-containing molecules that are difficult to coat onto polystyrene plates, such as peptides that contain a terminal cysteine. Available in clear for colorimetric assays, white for chemiluminescent assays and black for fluorescent assays.
  • Pre-blocked bovine serum albumin (BSA) to reduce non specific binding
  • Binding capacity is 100 to 150 pmol of a sulfhydryl-containing peptide (307 kDa) per well
  • Activation level: 100 µl
Pierce™ Maleimide activated plates provide covalent attachment (More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité