Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sulphosuccinimidyl acetate (Sulpho-NHS-acetate), Pierce™

Fournisseur: Thermo Fisher Scientific

PIER26777EA 210 EUR InStock
PIER26777
Sulphosuccinimidyl acetate (Sulpho-NHS-acetate), Pierce™
Sulphosuccinimidyl acetate (Sulpho-NHS-acetate)
Pierce™ Sulfo-NHS-Acetate is a small compound used for blocking primary amines (eg. lysine side chains). This compound forms stable, covalent amide bonds with amine groups to prevent specific interactions or conjugations.

  • Irreversibly block primary amines
  • Soluble in DMSO, DMF and water
  • Perform reactions in standard non-amine-containing buffers at pH 7 or greater

Sulpho-NHS-Acetate is typically used to prevent polymerisation when performing protein crosslinking reactions and when conjugating peptides to carrier proteins for immunogen production. Blocking amines on the peptide allows directed conjugation of carboxylic acids on the peptide to primary amines on the protein using EDC.

Attention: Upon receipt store desiccated at -20° C. Product is shipped at ambient temperature.


Formule: C₄H₄NNaO₆S
MW: 259,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD01861959
Numéro CAS: 152305-87-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité