L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
HyClone™ SFM4HEK293, HEK 293 Media
Fournisseur: HyClone products (Cytiva)
SH30521.02 SH30522.01
HYCLSH30521.02EA 86.3 EUR InStock
HYCLSH30521.02 HYCLSH30522.01
HyClone™ SFM4HEK293, HEK 293 Media
Milieux de culture cellulaire
HyClone™ SFM4HEK293 is a protein-free cell culture media without animal-derived components (ADCF) used to support production of adenoviral vectors and recombinant proteins in HEK 293 cultures.
  • Developed through metabolic pathway design process for high adenoviral vector and protein production
  • Ready-to-use liquid formulation requires no supplementation
  • Allows for direct or sequential adaptation
  • For large-scale culture applications, including perfusion and fed-batch strategies
  • Manufactured according to cGMP guidelines
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité