Binding and elution buffers for antibody purification, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
21004 21013 21020 21027 21007 21009 21011 21017 21012 21030 54200 21019 21028
PIER21004EA 113 EUR InStock
PIER21004 PIER21013 PIER21020 PIER21027 PIER21007 PIER21009 PIER21011 PIER21017 PIER21012 PIER21030 PIER54200 PIER21019 PIER21028
Binding and elution buffers for antibody purification, Pierce™
Buffers Antibody Purification Buffers
These buffers ensure high-yield, non denaturing antibody purification with IgG affinity purification supports, such as Protein A and Protein G agarose beads.
  • Ready to use
  • Optimised for protein A, protein G and protein A/G
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité