Cryogenic vial grippers, Corning®
Fournisseur: Corning
Corning®
479-1846EA 52.85 EUR InStock
479-1846
Cryogenic vial grippers, Corning®
Pinces
These cryogenic vial grippers feature a unique design to grasp internal or external-thread cryogenic vials.
They enable to easily sort or move vials while maintaining sterility and protecting fingers from frozen vials, dry ice and liquid nitrogen.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité