Anti-c-Myc agarose, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
20168 20169
PIER20168EA 674 EUR InStock
PIER20168 PIER20169
Anti-c-Myc agarose, Pierce™
Protéines purification Protein Purification Resins
Pierce™ Anti-c-Myc Agarose is a high-affinity immunoprecipitation resin ideal for purification of recombinant c-Myc-tagged proteins expressed in human in vitro expression systems and bacterial and mammalian cell lysates.
  • Highly specific anti-c-Myc monoclonal antibody (clone 9E10) enables high yield and high purity for immunoprecipitation
  • Available in 2 and 10 mL resin package sizes to allow for larger scale purifications or immunoprecipitations
  • Can be used in spin or gravity columns as well as in FPLC cartridges
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité