HyClone™ Calf Serum, U.S. Origin
Fournisseur: HyClone products (Cytiva)
SH30073.03 SH30073.02 SH30073.04 SH30073.04HI SH30073.03HI SH30073.02HI SH30073.03IR25 SH30073.02IR
HYCLSH30073.03EA 66 EUR InStock
HYCLSH30073.03 HYCLSH30073.02 HYCLSH30073.04 HYCLSH30073.04HI HYCLSH30073.03HI HYCLSH30073.02HI SH30073.03IR25 SH30073.02IR
HyClone™ Calf Serum, U.S. Origin
Sérums
HyClone™ bovine calf serum can be used as an effective alternative to foetal bovine serum (FBS).
  • Filtered through sequential 100 nm pore size rated filters
  • Extensive quality, performance and analytical testing
  • Endotoxin Concentration ≤ 10 EU/mL
  • Storage Temperature is –10 °C
Origin is carefully collected, processed and filtered in U.S. abbatoirs. Ensures excellent culture results without safety concerns.
Certifications: Fully traceable and conforms to all USDA regulations.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité