Hygiene sponge samplers
Fournisseur: TSC
TSCLTS/15-BEA 601 EUR InStock
TSCLTS/15-B
Hygiene sponge samplers
Écouvillons Écouvillons d'échantillonnage
Sampling sponge dosed with neutralising buffer for the recovery of organisms including Listeria spp., Staphylococcus, Enterobacteriaceae such as salmonella.
Designed for the hygiene monitoring where chemical residue neutralisation is desired.
Conditionnement: Individual easy open stomacher pouch.
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité