Kits de tests colorimétriques visuels, chromate, MQuant®, Supelco®
Fournisseur: Merck
1.14402.0001 1.14441.0001 1.14756.0001
1.14402.0001EA 194 EUR InStock
1.14402.0001 1.14441.0001 1.14756.0001
Kits de tests colorimétriques visuels, chromate, MQuant®, Supelco®
Kits de tests environnementaux
Tests rapides colorimétriques visuels
  • Results in approximately 1 minute
  • Easy to use
  • Application-oriented measuring ranges
  • Portable
  • A range of economical refill packs (RP) are available
MQuant® avec carte de comparaison de couleurs
By using cuvettes with a long light path, the MQuant® (MCC) test kits are especially suited for measuring low ion concentrations (some as low as 0,005 mg/l). These test kits are especially appropriate for analysing drinking water, spring water, purified and mineral water, as well as cooling and boiler water.
MQuant® avec disque de comparaison de couleurs
Avec ce disque de comparaison, ces kits de test sont particulièrement adaptés à l'analyse des eaux troubles et teintées. Le disque est un dispositif de comparaison des couleurs pratique et robuste, qui fournit des mesures fiables, même dans des environnements humides. Idéal pour les échantillons de moyenne à forte concentration dans des applications allant des tests d'eau en bouteille aux eaux usées et aux autres tests d'eau industrielle.
Information de livraison: Chaque kit de tests contient les réactifs nécessaires, les cuvettes de réaction, une échelle de couleur ou un disque rotatif, ainsi qu'un mode d'emploi exhaustif.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité