Horseradish Peroxidase, Biotinylated, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Pierce
PIER29139EA 211 EUR InStock
PIER29139
Horseradish Peroxidase, Biotinylated, Pierce™
Tests Essais protéiniques
Biotinylated horse radish peroxidase is used as control or signal amplification in IHC to amplify the signal of biotinylated primary antibodies using the avidin-biotin complex staining method.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité