Acide formique ≥90%, AnalaR NORMAPUR® pour l'analyse de la viscosité selon DIN EN ISO 307
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Synonyms: Acide méthanoïque
85494.320EA 84.2 EUR InStock
85494.320
Acide formique ≥90%, AnalaR NORMAPUR® pour l'analyse de la viscosité selon DIN EN ISO 307
Acide formique
Formule: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Densité: 1,208 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003297
Numéro CAS: 64-18-6
ONU: 1779
ADR: 8 (3),II
Merck Index: 13,04265
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (at filling) 90.00 - 90.15 %
Density (20/4) (at filling) 1.2044 - 1.2047
Acide acetique ≤ 0.2 %
Conforme à ISO 307 Conforme
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité