PIER85190
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: DMSO
PIER85190EA 72 EUR InStock
PIER85190
PIER85190
Diméthylsulfoxyde
The Pierce™ Dimethylsulfoxide (DMSO) is a sequencing-grade preparation with high purity for use in traditional amino acid analyzers and other high-volume applications.
  • High-purity solvent for various protein, peptide, and amino acid applications
  • Packaged in solvent-rinsed amber glass bottles and sealed with PTFE-lined fluorocarbon caps
  • Suitable for HPLC detection
Attention: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Formule: (CH₃)₂SO
MW: 78,14 g/mol
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18,5 °C
Densité: 1,101 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/31/2297731.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Visual Appearance Clear, Colorless liquid, Free of particulate matter
Purity ≥ 99.5%
Water Content ≤ 0.2%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité