Firefly Signal Enhancer (100X), Pierce™
Fournisseur: Thermo Scientific
PIER16180EA 50.5 EUR InStock
PIER16180
Firefly Signal Enhancer (100X), Pierce™
Pierce™ Firefly Signal Enhancer (100X) is designed to complement the Firefly Luciferase Flash and Glow assay and is recommended when maximum sensitivity is desired.
  • Up to 5-fold increase in Firefly Flash signal intensity
  • Up to 2-fold increase in Firefly Glow signal intensity and duration
  • Convenient and easy-to-use 100X solution
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité