Streptavidin poly-HRP conjugate, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Pierce™
PIER21140EA 294 EUR InStock
PIER21140
Streptavidin poly-HRP conjugate, Pierce™
Tests Essais protéiniques
Pierce™ Streptavidin Poly-HRP conjugate is biotin-binding protein conjugated with polymers of horseradish peroxidase, enabling signal amplification and detection of biotinylated antibodies for IHC and other methods.
  • Detect low-abundant targets (low picogram-femtogram range) with high signal-to-noise ratios
  • Compatible with chromogenic, fluorogenic and chemiluminescent substrates, also with ELISA, Western blotting and immunohistochemistry (IHC)
  • Can be directly substituted into immunoassays and other detection assays
  • Requires less conjugate per assay and standard HRP conjugates
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité