Combinaisons pour salles propres, BioClean-D™
Fournisseur: Nitritex
S-BDFC-XL S-BDFC-L S-BDFC-XXL S-BDFC-XXXL S-BDFC-S S-BDFC-XS S-BDFC-M S-BDFC-XXXXL BDFC-L BDFC-XL BDFC-XXL
NITRS-BDFC-XLEA 338 EUR InStock
NITRS-BDFC-XL NITRS-BDFC-L NITRS-BDFC-XXL NITRS-BDFC-XXXL NITRS-BDFC-S NITRS-BDFC-XS NITRS-BDFC-M NITRS-BDFC-XXXXL NITRBDFC-L NITRBDFC-XL NITRBDFC-XXL
Combinaisons pour salles propres, BioClean-D™
Vêtements à usage unique
The BioClean-D overall with hood and integrated boots is a disposable garment offering comfort and head-to-toe protection.
  • Light weight and low-linting
  • CleanTough material
  • Thumb loops to ensure a secure hold
  • Zip with sealable cover
  • Elasticated hood, back, cuffs and ankles
  • Slip-resistant soles
The BioClean-D overall with hood and integrated boots features a front zip closure with protective flap, elasticated hood, back, cuffs and ankles, and thumb loops to ensure a secure hold. The integrated boots feature slip-resistant soles to ensure every step is taken with confidence.
Certifications: EN ISO 13982-1:2004+A1:2009 (Type 5), EN ISO 13034:2005+A1:2010 (Type 6), EN 14325, EN 1149-5:2008, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2; Cat. III
Manufactured in a facility holding ISO 9001:2015 and (EU) 2016/425 Module D certifications.
Sterile models: Sterilised in accordance with ISO 11137-1:2006.
Conditionnement: une pièce par sachet en PE intérieur hermétique ; un sachet intérieur par sachet en PE extérieur hermétique ; 20 sachets extérieurs par boîte (20 pièces).
Remarque : tailles 3XL et 4XL 15 pièces par carton.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité